Drukuj
Kwas 3-(4-hydroksyfenylo)propionowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6534-100G OR6534-10G OR6534-25G
APOSOR6534-100GEA 131 PLN
APOSOR6534-100G APOSOR6534-10G APOSOR6534-25G
Kwas 3-(4-hydroksyfenylo)propionowy 98%
Kwas 3-(4-hydroksyfenylo)propionowy
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. topnienia: 126…131 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002778
Numer CAS: 501-97-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-931-3