Drukuj
3-Cyclopentylpropionic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6533-100G OR6533-25G
APOSOR6533-100GEA 789 PLN
APOSOR6533-100G APOSOR6533-25G
3-Cyclopentylpropionic acid
3-Cyclopentylpropionic acid
Formuła: C₈H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 130…133 °C/12mmHg
Gęstość: 0,996 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001392
Numer CAS: 140-77-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-433-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III