Drukuj
Cycloheptanecarboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6532-5G OR6532-1G
APOSOR6532-5GEA 261 PLN
APOSOR6532-5G APOSOR6532-1G
Cycloheptanecarboxylic acid 95%
Cycloheptanecarboxylic acid
Formuła: C₈H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 135…138 °C/19mmHg
Gęstość: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004152
Numer CAS: 1460-16-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-954-5