Drukuj
2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-tert-Butylphenylacetonitrile, 4-tert-Butylbenzyl cyanide
OR6530-100G OR6530-25G OR6530-5G
APOSOR6530-100GEA 545 PLN
APOSOR6530-100G APOSOR6530-25G APOSOR6530-5G
2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetonitrile 98%
2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetonitrile
Formuła: C₁₂H₁₅N
Temp. Wrzenia: 141…142 °C/13mmHg
Gęstość: 0,962 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00128112
Numer CAS: 3288-99-1
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III