Drukuj
Fluorene-9-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 9H-Fluorene-9-carboxylic acid
OR6528-100G OR6528-10G OR6528-25G
APOSOR6528-100GEA 656 PLN
APOSOR6528-100G APOSOR6528-10G APOSOR6528-25G
Fluorene-9-carboxylic acid 95%
Fluorene-9-carboxylic acid
Formuła: C₁₄H₁₀O₂
Temp. topnienia: 226…232 °C
Temp. Zapłonu: 230 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001136
Numer CAS: 1989-33-9
Numer WE (dawny EINECS): 217-866-2