Drukuj
2-Phthalimidopropionic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR6527-25G OR6527-100G
APOSOR6527-25GEA 230 PLN
APOSOR6527-25G APOSOR6527-100G
2-Phthalimidopropionic acid 98%
2-Phthalimidopropionic acid
Formuła: C₁₁H₉NO₄
Temp. topnienia: 159…164 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00023061
Numer CAS: 19506-87-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III