Drukuj
N-Phthaloylglycine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6526-100G OR6526-10G OR6526-500G
APOSOR6526-100GEA 406 PLN
APOSOR6526-100G APOSOR6526-10G APOSOR6526-500G
N-Phthaloylglycine 98%
N-Phthaloylglycine
Formuła: C₁₀H₇NO₄
Temp. topnienia: 193…196 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005900
Numer CAS: 4702-13-0
Numer WE (dawny EINECS): 225-177-3