Drukuj
Tiomorfolina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR6523-25G OR6523-5G
APOSOR6523-25GEA 174 PLN
APOSOR6523-25G APOSOR6523-5G
Tiomorfolina 98%
Tiomorfolina
Formuła: C₄H₉NS
Temp. Wrzenia: 169…177 °C
Gęstość: 1,026 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005974
Numer CAS: 123-90-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-660-2
Jednostka: 3267
ADR: 8,III