Drukuj
Indolin 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3-Dihydroindol
OR6520-250G OR6520-25G
APOSOR6520-250GEA 783 PLN
APOSOR6520-250G APOSOR6520-25G
Indolin 98%
Indolin
Formuła: C₈H₉N
Temp. Wrzenia: 220…221 °C
Temp. topnienia: –21 °C
Gęstość: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005705
Numer CAS: 496-15-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-816-8