Drukuj
2-Aminoacetophenone hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Phenacylamine hydrochloride
OR6519-100G OR6519-10G OR6519-25G
APOSOR6519-100GEA 1280 PLN
APOSOR6519-100G APOSOR6519-10G APOSOR6519-25G
2-Aminoacetophenone hydrochloride
2-Aminoacetophenone hydrochloride
Formuła: C₈H₁₀ClNO
MW: 171.63 g/mol
Temp. topnienia: 190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012873
Numer CAS: 5468-37-1