Drukuj
N-Etyloetylenodiamina
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Aminoethyl(ethyl)amine
OR6517-100G OR6517-10G OR6517-25G OR6517-5G OR6517-500G
APOSOR6517-100GEA 305 PLN
APOSOR6517-100G APOSOR6517-10G APOSOR6517-25G APOSOR6517-5G APOSOR6517-500G
N-Etyloetylenodiamina
N-Etyloetylenodiamina
Formuła: C₄H₁₂N₂
MW: 88.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 128…130 °C
Gęstość: 0.837 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008166
Numer CAS: 110-72-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-795-4
Jednostka: 2734
ADR: 8+3 II