5-Chloro-1-pentanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
OR6509-5G
OR6509-25G
OR6509-100G
APOSOR6509-5GEA
110
PLN
APOSOR6509-5G
APOSOR6509-25G
APOSOR6509-100G
5-Chloro-1-pentanol 95%
5-Chloro-1-pentanol
Formuła:
C₅H₁₁ClO Temp. Wrzenia: 102…103 °C/8mmHg Gęstość: 1,06 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00039556 Numer CAS: 5259-98-3 Numer WE (dawny EINECS): 226-067-8 |