Drukuj
Cyclopropylméthanol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR6507-100G OR6507-25G OR6507-500G
APOSOR6507-100GEA 356 PLN
APOSOR6507-100G APOSOR6507-25G APOSOR6507-500G
Cyclopropylméthanol 98%
Cyclopropylméthanol
Formuła: C₄H₈O
Temp. Wrzenia: 123…124 °C
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001309
Numer CAS: 2516-33-8
Jednostka: 2920
ADR: 8+3,II