Drukuj
Dimetyloacetal (Metyloamino)acetaldehydu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine
OR6502-100G OR6502-25G
APOSOR6502-100GEA 473 PLN
APOSOR6502-100G APOSOR6502-25G
Dimetyloacetal (Metyloamino)acetaldehydu 97%
Dimetyloacetal (Metyloamino)acetaldehydu
Formuła: C₅H₁₃NO₂
Temp. Wrzenia: 139…140 °C
Temp. topnienia: –73 °C
Gęstość: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 29 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008485
Numer CAS: 122-07-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-520-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III