Drukuj
7-Bromoheptanoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 7-Bromoenanthic Acid
OR6483-5G OR6483-10G OR6483-1G
APOSOR6483-5GEA 160 PLN
APOSOR6483-5G APOSOR6483-10G APOSOR6483-1G
7-Bromoheptanoic acid 97%
7-Bromoheptanoic acid
Radiopharmaceutical precursor.
Formuła: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 145 °C/3mmHg
Temp. topnienia: 27…32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037800
Numer CAS: 30515-28-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 III