Drukuj
2,6-Pyridinedimethanol
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR6456-100G OR6456-25G OR6456-5G
APOSOR6456-100GEA 1330 PLN
APOSOR6456-100G APOSOR6456-25G APOSOR6456-5G
2,6-Pyridinedimethanol
2,6-Pyridinedimethanol
Formuła: C₇H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 185 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 110…115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006351
Numer CAS: 1195-59-1
Numer WE (dawny EINECS): 214-803-0