Drukuj
3-Bromo-4-methylpyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-4-picoline
OR6455-100G OR6455-25G OR6455-500G
APOSOR6455-100GEA 247 PLN
APOSOR6455-100G APOSOR6455-25G APOSOR6455-500G
3-Bromo-4-methylpyridine 98%
3-Bromo-4-methylpyridine
Formuła: C₆H₆BrN
Temp. Wrzenia: 199…200 °C
Gęstość: 1,549 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082592
Numer CAS: 3430-22-6