Drukuj
2-Bromo-4-metylopirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6454-25G OR6454-5G OR6454-1G
APOSOR6454-25GEA 400 PLN
APOSOR6454-25G APOSOR6454-5G APOSOR6454-1G
2-Bromo-4-metylopirydyna 98%
2-Bromo-4-metylopirydyna
Formuła: C₆H₆BrN
Temp. Wrzenia: 87 °C/10mmHg
Gęstość: 1,545 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082590
Numer CAS: 4926-28-7