Drukuj
4-Izopropyloanizol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6453-100G OR6453-25G
APOSOR6453-100GEA 435 PLN
APOSOR6453-100G APOSOR6453-25G
4-Izopropyloanizol 98%
4-Izopropyloanizol
Formuła: C₁₀H₁₄O
Temp. Wrzenia: 212…213 °C
Gęstość: 0,935 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015033
Numer CAS: 4132-48-3
Numer WE (dawny EINECS): 223-952-0