2-Bromo-6-metylopirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
OR6451-100G
OR6451-25G
APOSOR6451-100GEA
269
PLN
APOSOR6451-100G
APOSOR6451-25G
2-Bromo-6-metylopirydyna 98%
2-Bromo-6-metylopirydyna
Formuła:
C₆H₆BrN Temp. Wrzenia: 102…103 °C/20mmHg Gęstość: 1,512 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: 97 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040743 Numer CAS: 5315-25-3 Numer WE (dawny EINECS): 226-173-4 |