Drukuj

2-Benzylcyclohexanone 98%

Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga

OR6450-1G OR6450-5G
APOSOR6450-1GEA 443 PLN
APOSOR6450-1G APOSOR6450-5G
2-Benzylcyclohexanone 98%
2-Benzylcyclohexanone
Formuła: C₁₃H₁₆O
Temp. Wrzenia: 103…105 °C/0,2mmHg
Temp. topnienia: 28…30 °C
Gęstość: 1,024 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051455
Numer CAS: 946-33-8
Numer WE (dawny EINECS): 213-420-6

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR