Drukuj
3-Bromo-4-chlorotoluene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6447-100G OR6447-25G OR6447-5G
APOSOR6447-100GEA 946 PLN
APOSOR6447-100G APOSOR6447-25G APOSOR6447-5G
3-Bromo-4-chlorotoluene
3-Bromo-4-chlorotoluene
Formuła: C₇H₆BrCl
Temp. Wrzenia: 112 °C/22mmHg
Gęstość: 1,55 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079710
Numer CAS: 57310-39-1