Drukuj
4-Dibenzofuranboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Dibenzofuran-4-boronic acid, Dibenzo[b,d]furan-4-ylboronic acid
OR6444-1G OR6444-5G OR6444-25G
APOSOR6444-1GEA 240 PLN
APOSOR6444-1G APOSOR6444-5G APOSOR6444-25G
4-Dibenzofuranboronic acid
4-Dibenzofuranboronic acid
Formuła: C₁₂H₉BO₃
MW: 212.01 g/mol
Temp. topnienia: 286…291 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00092336
Numer CAS: 100124-06-9