Drukuj
α-Bromo-m-xylene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR6442-100G OR6442-25G OR6442-5G
APOSOR6442-100GEA 1310 PLN
APOSOR6442-100G APOSOR6442-25G APOSOR6442-5G
α-Bromo-m-xylene 98%
α-Bromo-m-xylene
Formuła: C₈H₉Br
Temp. Wrzenia: 184…185 °C/340mmHg
Gęstość: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000177
Numer CAS: 620-13-3
Numer WE (dawny EINECS): 210-625-2
Jednostka: 1701
ADR: 6.1,II