Drukuj
Ethyl 2-(Bromomethyl)benzoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl 2-(bromomethyl)benzoate
OR6441-1G OR6441-5G OR6441-100MG OR6441-250MG
APOSOR6441-1GEA 516 PLN
APOSOR6441-1G APOSOR6441-5G APOSOR6441-100MG APOSOR6441-250MG
Ethyl 2-(Bromomethyl)benzoate 97%
Ethyl-2-(bromomethyl)benzoate
Formuła: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243.11 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08235262
Numer CAS: 7115-91-5
Jednostka: 3265
ADR: 8 III