Drukuj
4-Methyl-3-nitrophenyl isocyanate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR6434-10G OR6434-1G OR6434-5G
APOSOR6434-10GEA 957 PLN
APOSOR6434-10G APOSOR6434-1G APOSOR6434-5G
4-Methyl-3-nitrophenyl isocyanate 97%
4-Methyl-3-nitrophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formuła: C₈H₆N₂O₃
MW: 178.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 113…118 °C/3mmHg
Temp. topnienia: 48…54 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014698
Numer CAS: 13471-69-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III