Drukuj
3-Pyridazinemethanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6428-1G OR6428-250MG OR6428-5G
APOSOR6428-1GEA 493 PLN
APOSOR6428-1G APOSOR6428-250MG APOSOR6428-5G
3-Pyridazinemethanol 97%
3-Pyridazinemethanol
Formuła: C₅H₆N₂O
Temp. Wrzenia: 150 °C/1mmHg
Temp. topnienia: 59…61 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04972629
Numer CAS: 37444-46-5