Drukuj
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Methyl-2-imidazolemethanol
OR6426-25G OR6426-5G
APOSOR6426-25GEA 145 PLN
APOSOR6426-25G APOSOR6426-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Formuła: C₅H₈N₂O
Temp. topnienia: 107…111 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00964673
Numer CAS: 17334-08-6