Drukuj
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine
OR6414-100G OR6414-25G OR6414-5G
APOSOR6414-100GEA 946 PLN
APOSOR6414-100G APOSOR6414-25G APOSOR6414-5G
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formuła: C₅H₅ClN₂S
Temp. Wrzenia: 139…140 °C/36mmHg
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1,381 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00006083
Numer CAS: 49844-90-8
Numer WE (dawny EINECS): 256-500-6
Jednostka: 1760
ADR: 8,II