Drukuj
4-Amino-3-chloropyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6413-5G OR6413-1G
APOSOR6413-5GEA 124 PLN
APOSOR6413-5G APOSOR6413-1G
4-Amino-3-chloropyridine 97%
Formuła: C₅H₅ClN₂
Temp. topnienia: 49…53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03984473
Numer CAS: 19798-77-7