Drukuj
2-Bromo-3-hydroksypirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-3-pyridinol
OR6410-100G OR6410-5G OR6410-10G
APOSOR6410-100GEA 269 PLN
APOSOR6410-100G APOSOR6410-5G APOSOR6410-10G
2-Bromo-3-hydroksypirydyna 98%
2-Bromo-3-hydroksypirydyna
Formuła: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Temp. Wrzenia: 232
Temp. topnienia: 182…188 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006220
Numer CAS: 6602-32-0