Drukuj
Methyl coumalate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR6407-100G OR6407-25G OR6407-5G
APOSOR6407-100GEA 2460 PLN
APOSOR6407-100G APOSOR6407-25G APOSOR6407-5G
Methyl coumalate 97%
Formuła: C₇H₆O₄
Temp. Wrzenia: 178…180 °C/60mmHg
Temp. topnienia: 65…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010120
Numer CAS: 6018-41-3
Numer WE (dawny EINECS): 227-871-1