Drukuj
2,5-Dibromotoluen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,4-Dibromo-2-methylbenzene
OR6405-100G OR6405-500G
APOSOR6405-100GEA 443 PLN
APOSOR6405-100G APOSOR6405-500G
2,5-Dibromotoluen 98%
2,5-Dibromotoluen
Formuła: C₇H₆Br₂
MW: 249.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 135…136 °C
Temp. topnienia: 44352 °C
Gęstość: 1.815 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000090
Numer CAS: 615-59-8