Drukuj
Ethyl phenylglyoxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl benzoylformate
OR6395-100G OR6395-50G
APOSOR6395-100GEA 1110 PLN
APOSOR6395-100G APOSOR6395-50G
Ethyl phenylglyoxylate 98%
Ethyl phenylglyoxylate
Formuła: C₁₀H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 138…139 °C
Gęstość: 1,122 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009120
Numer CAS: 1603-79-8