Drukuj
Ethyl-5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6385-250MG OR6385-1G OR6385-5G OR6385-100MG
APOSOR6385-250MGEA 580 PLN
APOSOR6385-250MG APOSOR6385-1G APOSOR6385-5G APOSOR6385-100MG
Ethyl-5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate
Formuła: C₇H₁₀N₂O₂S
Temp. topnienia: 111…113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00097916
Numer CAS: 34859-65-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III