Drukuj
Acetohydroxamic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR6375T-25G OR6375T-5G
APOSOR6375T-25GEA 241 PLN
APOSOR6375T-25G APOSOR6375T-5G
Acetohydroxamic acid
Acetohydroxamic acid
A urease inhibitor.
Formuła: C₂H₅NO₂
Temp. topnienia: 86…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009994
Numer CAS: 546-88-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-913-8