Drukuj
4-Bromobenzonitryl 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: p-Bromobenzonitrile
OR6375-100G OR6375-1KG OR6375-500G OR6375-25G
APOSOR6375-100GEA 472 PLN
APOSOR6375-100G APOSOR6375-1KG APOSOR6375-500G APOSOR6375-25G
4-Bromobenzonitryl 97%
4-Bromobenzonitryl
Formuła: C₇H₄BrN
Temp. Wrzenia: 235…237 °C
Temp. topnienia: 110…115 °C
Gęstość: 1,562 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001811
Numer CAS: 623-00-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-764-9
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III