Drukuj
Kwas 4-metylo-2-pentenowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR6364-10G OR6364-50G
APOSOR6364-10GEA 473 PLN
APOSOR6364-10G APOSOR6364-50G
Kwas 4-metylo-2-pentenowy 97%
Kwas 4-metylo-2-pentenowy
Formuła: C₆H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 212 °C
Gęstość: 0,959 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00043804
Numer CAS: 10321-71-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-706-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,III