Drukuj
2,3-Dichlorofenol 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6358-100G OR6358-25G OR6358-500G
APOSOR6358-100GEA 422 PLN
APOSOR6358-100G APOSOR6358-25G APOSOR6358-500G
2,3-Dichlorofenol 98+%
2,3-Dichlorofenol
Formuła: C₆H₄Cl₂O
Temp. Wrzenia: 206 °C
Temp. topnienia: 57…60 °C
Temp. Zapłonu: 115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002160
Numer CAS: 576-24-9
Jednostka: 2020
ADR: 6.1,III