Drukuj
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6351-1G OR6351-250MG
APOSOR6351-1GEA 824 PLN
APOSOR6351-1G APOSOR6351-250MG
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Formuła: C₇H₅N₃O₂
Temp. topnienia: 238…240 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03419484
Numer CAS: 64951-10-6