Drukuj
1-Benzylazetidine-3-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6349-1G OR6349-250MG
APOSOR6349-1GEA 1320 PLN
APOSOR6349-1G APOSOR6349-250MG
1-Benzylazetidine-3-carboxylic acid 97%
1-Benzylazetidine-3-carboxylic acid
Formuła: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191.23 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06752277
Numer CAS: 94985-27-0