Drukuj
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR6347-100G OR6347-25G
APOSOR6347-100GEA 392 PLN
APOSOR6347-100G APOSOR6347-25G
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid 98%
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid
Formuła: C₅H₆O₄
MW: 130.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 371
Temp. topnienia: 134…136 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013727
Numer CAS: 598-10-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-917-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 III