Drukuj
3-Methylenecyclobutanecarboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6346-1G OR6346-5G OR6346-250MG
APOSOR6346-1GEA 168 PLN
APOSOR6346-1G APOSOR6346-5G APOSOR6346-250MG
3-Methylenecyclobutanecarboxylic acid 97%
3-Methylenecyclobutanecarboxylic acid
Formuła: C6H8O2
Temp. Wrzenia: 102…103 °C/8,3mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00101901
Numer CAS: 15760-36-8