Drukuj
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR6345-1G OR6345-25G OR6345-5G
APOSOR6345-1GEA 145 PLN
APOSOR6345-1G APOSOR6345-25G APOSOR6345-5G
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid 95%
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Formuła: C₇H₁₀O₃
Temp. topnienia: 67…71 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00102035
Numer CAS: 874-61-3
Numer WE (dawny EINECS): 677-204-7