Drukuj
1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6333-1G OR6333-5G
APOSOR6333-1GEA 464 PLN
APOSOR6333-1G APOSOR6333-5G
1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formuła: C₆H₉NO₃
MW: 143.14 g/mol
Temp. topnienia: 152…155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014102
Numer CAS: 42346-68-9