Drukuj
1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic Acid
OR6330-25G OR6330-5G
APOSOR6330-25GEA 1370 PLN
APOSOR6330-25G APOSOR6330-5G
1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formuła: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219.24 g/mol
Temp. topnienia: 142…145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085749
Numer CAS: 5733-86-8