Drukuj
Ethyl-3-furoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6328-25G OR6328-5G
APOSOR6328-25GEA 859 PLN
APOSOR6328-25G APOSOR6328-5G
Ethyl-3-furoate 98%
Ethyl-3-furoate
Formuła: C₇H₈O₃
Temp. Wrzenia: 93…95 °C/35mmHg
Gęstość: 1,038 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 59 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005348
Numer CAS: 614-98-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-403-5
Jednostka: 3272
ADR: 3,III