Drukuj
3-Thiomorpholinecarboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6324-1G OR6324-250MG
APOSOR6324-1GEA 981 PLN
APOSOR6324-1G APOSOR6324-250MG
3-Thiomorpholinecarboxylic acid 97%
3-Thiomorpholinecarboxylic acid
Formuła: C₅H₉NO₂S
Temp. topnienia: 270…278 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02181162
Numer CAS: 20960-92-3