Drukuj
3,5-Dimethylbenzylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6321-10G OR6321-2G OR6321-5G OR6321-1G OR6321-25G
APOSOR6321-10GEA 1400 PLN
APOSOR6321-10G APOSOR6321-2G APOSOR6321-5G APOSOR6321-1G APOSOR6321-25G
3,5-Dimethylbenzylamine 97%
3,5-Dimethylbenzylamine
Formuła: C₉H₁₃N
MW: 135.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 102…104 °C/10mmHg
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040753
Numer CAS: 78710-55-1
Jednostka: 2924
ADR: 3+8 III