Drukuj
3-Quinolinecarboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6309-100G OR6309-25G
APOSOR6309-100GEA 2150 PLN
APOSOR6309-100G APOSOR6309-25G
3-Quinolinecarboxylic acid 97%
3-Quinolinecarboxylic acid
Formuła: C₁₀H₇NO₂
Temp. topnienia: 277…283 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006770
Numer CAS: 6480-68-8
Numer WE (dawny EINECS): 229-337-3